Benzothiazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Benzo[d]thiazole
146390010 146390050 146392500 146390025
ACRO146390010EA 182 EUR InStock
ACRO146390010 ACRO146390050 ACRO146392500 ACRO146390025
Benzothiazole 97%
Benzothiazole
Formule: C₇H₅NS
MW: 135,19 g/mol
Point d'ébullition: 231 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1.23 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005775
Numéro CAS: 95-16-9
EINECS: 202-396-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01108
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow-brown to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6410 to 1.6440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité