Safranine O 95%, pur, haute pureté colorant biologique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
146640250 146641000
ACRO146640250EA 47.1 EUR InStock
ACRO146640250 ACRO146641000
Safranine O 95%, pur, haute pureté colorant biologique
Safranine O
Formule: C₂₀H₁₉ClN₄
Densité: 1,447 g/cm³ (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011759
Numéro CAS: 477-73-6
EINECS: 207-518-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
Dye content ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité