Octadécyltrichlorosilane 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Trichloro(stearyl)silane, Trichlorooctadecylsilane, Octadecyltrichlorosilane, ODTS, Trichloro(octadecyl)silane
147400250 147401000 147405000
ACRO147400250EA 45.6 EUR InStock
ACRO147400250 ACRO147401000 ACRO147405000
Octadécyltrichlorosilane 95%
Octadécyltrichlorosilane
Formule: C₁₈H₃₇Cl₃Si
MW: 387,94 g/mol
Point d'ébullition: 223 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 22 °C
Densité: 0.98 g/cm³
Point d'éclair: 189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000484
Numéro CAS: 112-04-9
EINECS: 203-930-7
ONU: 1800
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4585 to 1.4605 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité