1,6-Bis(diméthylamino)hexane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethylhexamethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-diaminohexane, N1,N1,N6,N6-Tetramethylhexane-1,6-diamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine
147490010 147490250 147492500
ACRO147490010EA 1190 EUR InStock
ACRO147490010 ACRO147490250 ACRO147492500
1,6-Bis(diméthylamino)hexane 99%
1,6-Bis(diméthylamino)hexane
Formule: C₁₀H₂₄N₂
MW: 172,31 g/mol
Point d'ébullition: 209…210 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –46 °C
Densité: 0.806 g/cm³
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008339
Numéro CAS: 111-18-2
EINECS: 203-842-9
ONU: 2922
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité