Tétraméthylammonium fluorure tétrahydraté 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO148070250EA 105 EUR InStock
ACRO148070250 ACRO148070050
Tétraméthylammonium fluorure tétrahydraté 98%
Fluorure de tétraméthylammonium tetrahydraté
Formule: C₄H₁₂FN·4H₂O
MW: 165,21 g/mol
Point de fusion: 39…44 °C
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149968
Numéro CAS: 17787-40-5
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité