Cyanoacétate de méthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 2-cyanoacetate
148640010 148642500
ACRO148640010EA 101 EUR InStock
ACRO148640010 ACRO148642500
Cyanoacétate de méthyle 97%
Cyanoacétate de méthyle
Formule: C₄H₅NO₂
MW: 99,09 g/mol
Point d'ébullition: 207 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1.12 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00001939
Numéro CAS: 105-34-0
EINECS: 203-288-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Water ≤5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité