1-Allyl-2-thiourée 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-AllylthiouréeTiosinamine
ACRO148800250EA 31.5 EUR InStock
ACRO148800250 ACRO148801000 ACRO148805000
1-Allyl-2-thiourée 98%
1-Allyl-2-thiourée
Formule: H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂
MW: 116,19 g/mol
Point d'ébullition: 191 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70…78 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00004940
Numéro CAS: 109-57-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09500
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder or crystals or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 78 °C
Loss on drying ≤1.5 % (50 °C, 2 hrs)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité