2-Aminobenzothiazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Benzothiazole-2-ylamine
ACRO148810050EA 24.5 EUR InStock
ACRO148810050 ACRO148811000 ACRO148815000
2-Aminobenzothiazole 97%
2-Aminobenzothiazole
Formule: C₇H₆N₂S
MW: 150,2 g/mol
Point d'ébullition: 190…195 °C (0,05 mmHg)
Point de fusion: 129…134 °C
Numéro MDL: MFCD00005785
Numéro CAS: 136-95-8
Merck Index: 13,00423
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to grey Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 134 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité