Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oxyde de 2-chloroéthyle et de vinyle ca. 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

ACRO149431000EA 229 EUR InStock
ACRO149431000
Oxyde de 2-chloroéthyle et de vinyle ca. 95%
Oxyde de 2-chloroéthyle et de vinyle


Formule: H₂CCHOCH₂CH₂Cl
MW: 106,55 g/mol
Point d'ébullition: 109 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 1,048 g/cm³
Point d'éclair: 16 °C
Numéro MDL: MFCD00000973
Numéro CAS: 110-75-8
ONU: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 12,02191
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific optical rotation +6° to +10° (20°C, 589 nm) (c=1 in water)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité