1,6-Heptadiène-4-ol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
150090050 150090250
ACRO150090050EA 94.6 EUR InStock
ACRO150090050 ACRO150090250
1,6-Heptadiène-4-ol 97%
1,6-Heptadiène-4-ol
Formule: C₇H₁₂O
Point d'ébullition: 151 °C
Densité: 0.86 g/cm³
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008663
Numéro CAS: 2883-45-6
EINECS: 220-742-0
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Residue after ignition 35 % to 50 %
pH 5 to 8 (1 % solution)
Specific optical rotation +75° to +105° (20°C, 589 nm) (6% in water)
Specific viscosity 0.018 to 0.032 (1.0M in NaCl, 25°C)
Sulfur (S) 16 to 20 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité