2-Méthylbenzothiazole 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
150381000 150385000 150380250
ACRO150381000EA 161 EUR InStock
ACRO150381000 ACRO150385000 ACRO150380250
2-Méthylbenzothiazole 99%
2-Méthylbenzothiazole
Formule: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Point d'ébullition: 238 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 12…14 °C
Densité: 1.2 g/cm³
Point d'éclair: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005794
Numéro CAS: 120-75-2
EINECS: 204-423-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6150 to 1.6180 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité