Isovalérate d'éthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl isopentanoate, Isovaleric acid ethyl ester, 3-Methylbutyric acid ethyl ester, Isopropyl acetic acid ethyl ester, 3-Methylbutanoic acid ethyl ester
150480050 150481000
ACRO150480050EA 22.7 EUR InStock
ACRO150480050 ACRO150481000
Isovalérate d'éthyle 99%
Isovalérate d'éthyle
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 131…133 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –99 °C
Densité: 0.863 g/cm³
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009203
Numéro CAS: 108-64-5
EINECS: 203-602-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03849
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.861 to 0.865
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité