p-Méthoxytoluène-α-thiol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
150950250 150951000
ACRO150950250EA 131 EUR InStock
ACRO150950250 ACRO150951000
p-Méthoxytoluène-α-thiol 95%
p-Méthoxytoluène-α-thiol
Formule: C₈H₁₀OS
Point d'ébullition: 90…95 °C (.5 mmHg)
Densité: 1.107 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004871
Numéro CAS: 6258-60-2
EINECS: 228-393-6
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5720 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité