Isophtalaldéhyde 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
151740050 151740250
ACRO151740050EA 42.9 EUR InStock
ACRO151740050 ACRO151740250
Isophtalaldéhyde 99%
Isophtalaldéhyde
Formule: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Point d'ébullition: 136 °C (17hPa)
Point de fusion: 88…90 °C
Numéro MDL: MFCD00003372
Numéro CAS: 626-19-7
EINECS: 210-935-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 90 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -18.0° to -20.0° (20 °C, 589 nm) (c-1, DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité