Acide 2-formylbenzoïque 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Carboxybenzaldehyde, Phthalaldehydic acid
152081000 152080250
ACRO152081000EA 61 EUR InStock
ACRO152081000 ACRO152080250
Acide 2-formylbenzoïque 99%
Acide 2-formylbenzoïque
Formule: C₈H₆O₃
MW: 150,13 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C (0,4 -rr)
Point de fusion: 96…99 °C
Densité: 1,404 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003336
Numéro CAS: 119-67-5
EINECS: 204-342-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité