2-Désoxy-D(-)-ribose 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Deoxy-D-arabinose2-Deoxy-D-erythropentoseThyminose
ACRO153280050EA 83 EUR InStock
ACRO153280050 ACRO153280250
2-Désoxy-D(-)-ribose 99%
2-Désoxy-D(-)-ribose
Formule: C₅H₁₀O₄
MW: 134,13 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00135904
Numéro CAS: 533-67-5
Merck Index: 13,02925
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %
Loss on drying ≤1.0 % (40°C, 2 hrs) (vacuum)
Residue after ignition ≤0.5 %
Specific optical rotation -55° to -59° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O, 24 hrs.)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité