4-Oxovalérate d'éthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
153621000 153625000
ACRO153621000EA 32.8 EUR InStock
ACRO153621000 ACRO153625000
4-Oxovalérate d'éthyle 98%
4-Oxovalérate d'éthyle
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Point d'ébullition: 93 °C (1013 hPa)
Densité: 1.012 g/cm³
Point d'éclair: 90 °C
Numéro MDL: MFCD00009209
Numéro CAS: 539-88-8
EINECS: 208-728-2
Merck Index: 13,03852
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.009 to 1.014 g/ml
GC ≥97.5 %
Acid value ≤5 mg KOH/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité