2-Aminothiazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
153891000 153895000
ACRO153891000EA 24.9 EUR InStock
ACRO153891000 ACRO153895000
2-Aminothiazole 97%
2-Aminothiazole
Formule: C₃H₄N₂S
Point d'ébullition: 117 °C (20mbar)
Point de fusion: 86…91 °C
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005325
Numéro CAS: 96-50-4
EINECS: 202-511-6
Merck Index: 13,00479
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Powder or flakes or granules and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
Water ≤0.75 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité