Chlorure de 5-chlorovaléryle 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Chlorovaleroyl chloride, 5-Chloropentanoyl chloride
154770100 154770250 154771000
ACRO154770100EA 97.7 EUR InStock
ACRO154770100 ACRO154770250 ACRO154771000
Chlorure de 5-chlorovaléryle 96%
Chlorure de 5-chlorovaléryle
Formule: C₅H₈Cl₂O
MW: 155,02 g/mol
Point d'ébullition: 97…99 °C (1 mmHg)
Densité: 1.2 g/cm³
Point d'éclair: 90 °C
Numéro MDL: MFCD00000758
Numéro CAS: 1575-61-7
EINECS: 216-403-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité