1-Naphtylméthylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Naphthalenemethylamine, Naphthalen-1-ylmethanamine, Naphthalene-1-methylamine, 1-(Aminomethyl)naphthalene
155580010 155580050
ACRO155580010EA 25.6 EUR InStock
ACRO155580010 ACRO155580050
1-Naphtylméthylamine 97%
1-Naphtylméthylamine
Formule: C₁₁H₁₁N
MW: 157,22 g/mol
Point d'ébullition: 92 °C (0.1 mmHg)
Point de fusion: 267…269 °C
Densité: 1.073 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00004048
Numéro CAS: 118-31-0
EINECS: 204-244-0
ONU: 2735
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6420 to 1.6440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité