Maleimide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1H-Pyrrole-2,5-dione
156710050 156710100 156710250 156711000 156715000
ACRO156710050EA 56.6 EUR InStock
ACRO156710050 ACRO156710100 ACRO156710250 ACRO156711000 ACRO156715000
Maleimide 98%
Maleimide
Formule: C₄H₃NO₂
MW: 97,07 g/mol
Point d'ébullition: 102 - 105 °C (55 -rr)
Point de fusion: 90…94 °C
Densité: 1,2493 g/cm³ (106 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005494
Numéro CAS: 541-59-3
EINECS: 208-787-4
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité