p-Toluonitrile 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
158021000 158022500 158020050
ACRO158021000EA 47.3 EUR InStock
ACRO158021000 ACRO158022500 ACRO158020050
p-Toluonitrile 98+%
p-Toluonitrile
Formule: C₈H₇N
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 103…106 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 26…28 °C
Densité: 0.98 g/cm³
Point d'éclair: 85 °C
Numéro MDL: MFCD00001827
Numéro CAS: 104-85-8
EINECS: 203-244-8
Merck Index: 12,09676
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Water ≤0.01 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité