Chlorure d'anilinium 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Phénylamine HClAniline HClAminobenzène HClAniline chlorhydrate
ACRO158410025EA 247 EUR InStock
ACRO158410025 ACRO158415000 ACRO158411000
Chlorure d'anilinium 99%
Chlorure d'anilinium
Formule: C₆H₈ClN
MW: 129,59 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 196…199 °C
Point d'éclair: 193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012958
Numéro CAS: 142-04-1
ONU: 1548
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00616
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 200 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥99.4 %
Gradient analysis passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité