2-Amino-5-nitrothiazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Nitrothiazole-2-ylamine
ACRO158520250EA 42.8 EUR InStock
ACRO158520250 ACRO158521000
2-Amino-5-nitrothiazole 97%
2-Amino-5-nitrothiazole
Formule: C₃H₃N₃O₂S
MW: 145,14 g/mol
Point de fusion: 196…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005326
Numéro CAS: 121-66-4
Merck Index: 13,00456
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Identification Passes test
Relative density 0.790 to 0.793
Residue after evaporation ≤50 ppm
Related substances ≤0.05 % (Methanol)
Related substances ≤0.05 % (Isopropanol)
Related substances ≤2 ppm (Benzene)
Acidity/alkalinity Passes test
Insoluble matter (in water) Passes test
Reducing substances Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité