Crotonate de méthyle 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl trans-2-butenoate, 2-Butenoic acid methyl ester, trans-Methyl crotonate, trans-Crotonic acid methyl ester, Crotonic acid methyl ester, trans-2-Butenoic acid methyl ester
160840050 160841000 160845000
ACRO160840050EA 25.5 EUR InStock
ACRO160840050 ACRO160841000 ACRO160845000
Crotonate de méthyle 96%
Crotonate de méthyle
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa)
Densité: 0.94 g/cm³
Point d'éclair: –1 °C
Numéro MDL: MFCD00009287
Numéro CAS: 623-43-8
EINECS: 210-793-7
ONU: 3272
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02625
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité