α-Bromo-o-toluonitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Cyanobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)benzonitrile, o-(Bromomethyl)benzonitrile
163130250 163131000 163130050
ACRO163130250EA 112 EUR InStock
ACRO163130250 ACRO163131000 ACRO163130050
α-Bromo-o-toluonitrile 98%
α-Bromo-o-toluonitrile
Formule: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Point d'ébullition: 152…155 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 70…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001794
Numéro CAS: 22115-41-9
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey-brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité