Thiazole 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
166130010 166130050 166130250
ACRO166130010EA 39.6 EUR InStock
ACRO166130010 ACRO166130050 ACRO166130250
Thiazole 99%
Thiazole
Formule: C₃H₃NS
Point d'ébullition: 117…118 °C (760 mmHg)
Point de fusion: -34 °C
Densité: 1.198 g/cm³
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005315
Numéro CAS: 288-47-1
EINECS: 206-021-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09442
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5365 to 1.5395 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité