2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: BSTFA
ACRO168001000EA 652 EUR InStock
ACRO168001000 ACRO168005000 ACRO168000250 ACRO168000050
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle 98+%
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle
Formule: C₈H₁₈F₃NOSi₂
MW: 257,4 g/mol
Point d'ébullition: 45…50 °C (14 mmHg)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0,96 g/cm³
Point d'éclair: 23 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008269
Numéro CAS: 25561-30-2
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3829 to 1.3849 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Sulfated ash ≤0.4 %
Related substances ≤2.0 % (total impurities)
Related substances ≤0.5 % (individual impurities)
pH 5.4 to 6.0 (1 % solution)
Specific optical rotation -32.7° to -34.7° (20°C, 589 nm) (2%,water)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On dried base)
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Iron (Fe) ≤0.003 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité