(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane 99+% stabilisé, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
168361000 168365000 168360010 168360025 168360100
ACRO168361000EA 42.1 EUR InStock
ACRO168361000 ACRO168365000 ACRO168360010 ACRO168360025 ACRO168360100
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane 99+% stabilisé, pur
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 78…80 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –136 °C
Densité: 0.86 g/cm³
Point d'éclair: –11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005367
Numéro CAS: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
ONU: 2536
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4046 to 1.4066 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité