Chlorure d'isovaléryle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
169280250 169281000 169285000
ACRO169280250EA 26.8 EUR InStock
ACRO169280250 ACRO169281000 ACRO169285000
Chlorure d'isovaléryle 98%
Chlorure d'isovaléryle
Formule: C₅H₉ClO
MW: 120,58 g/mol
Point d'ébullition: 115 °C (1013 hPa)
Densité: 0.98 g/cm³
Point d'éclair: 27 °C
Numéro MDL: MFCD00000738
Numéro CAS: 108-12-3
EINECS: 203-552-2
ONU: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05253
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité