Phtalimide potassique dérivé 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Phtalimide N-potassique
ACRO170865000EA 106 EUR InStock
ACRO170865000 ACRO170861000 ACRO170860025
Phtalimide potassique dérivé 99%
Phtalimide potassique
Formule: C₈H₄KNO₂
MW: 185,22 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005887
Numéro CAS: 1074-82-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -63° to -67° (20°C, 589 nm) (c=3, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité