Chlorure de undéc-10-enoyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 10-Undecenoyl chloride, 10-Undecenoylchloride
171581000 171585000
ACRO171581000EA 115 EUR InStock
ACRO171581000 ACRO171585000
Chlorure de undéc-10-enoyle 98%
Chlorure de undéc-10-enoyle
Formule: C₁₁H₁₉ClO
MW: 202,72 g/mol
Point d'ébullition: 120…122 °C (10 mmHg)
Densité: 0.94 g/cm³
Point d'éclair: 93 °C
Numéro MDL: MFCD00000772
Numéro CAS: 38460-95-6
EINECS: 253-951-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4532 to 1.4552 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité