2-Amino-6-méthoxybenzothiazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
172020500 172020050
ACRO172020500EA 102 EUR InStock
ACRO172020500 ACRO172020050
2-Amino-6-méthoxybenzothiazole 98%
2-Amino-6-méthoxybenzothiazole
Formule: C₈H₈N₂OS
Point d'ébullition: 348 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 162…169 °C
Numéro MDL: MFCD00005787
Numéro CAS: 1747-60-0
EINECS: 217-130-0
ONU: 2811
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité