2-Chlorobenzothiazole 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
173490250 AC17349.1 173490050
ACRO173490250EA 129 EUR InStock
ACRO173490250 MAYBAC17349.1 ACRO173490050
2-Chlorobenzothiazole 99%
2-Chlorobenzothiazole
Formule: C₇H₄ClNS
MW: 169,63 g/mol
Point d'ébullition: 141 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21…24 °C
Densité: 1.37 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00005776
Numéro CAS: 615-20-3
EINECS: 210-415-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6367 to 1.6387 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité