Propiolate de méthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl acetylenecarboxylate, Propiolic acid methyl ester, 2-Propynoic acid methyl ester
174040100 174040500 174042500
ACRO174040100EA 99.2 EUR InStock
ACRO174040100 ACRO174040500 ACRO174042500
Propiolate de méthyle 99%
Propiolate de méthyle
Formule: C₄H₄O₂
MW: 84,07 g/mol
Point d'ébullition: 105 °C (1013 hPa)
Densité: 0.94 g/cm³
Point d'éclair: 10 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008572
Numéro CAS: 922-67-8
EINECS: 213-083-5
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Chloride (Cl) 8.6 to 9.6 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité