3-Bromofuranne 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with calcium carbonate
175260025 175260100
ACRO175260025EA 95.6 EUR InStock
ACRO175260025 ACRO175260100
3-Bromofuranne 98% stabilisé
3-Bromofuranne
Formule: C₄H₃BrO
Point d'ébullition: 103 °C (750 mmHg)
Densité: 1.635 g/cm³
Point d'éclair: 3 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005347
Numéro CAS: 22037-28-1
EINECS: 244-744-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4955 to 1.4985 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.5 % calcium carbonate
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité