2-(4-Bromophényl)ethanol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Alcool 4-bromophénéthylique
ACRO179590100EA 165 EUR InStock
ACRO179590100
2-(4-Bromophényl)ethanol 99%
2-(4-Bromophényl)ethanol
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Point d'ébullition: 96…99 °C (,5 mmHg)
Point de fusion: 36…38 °C
Densité: 1,43 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00002897
Numéro CAS: 4654-39-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5720 to 1.5740 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité