Chloroformiate de butyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Chloroformic acid butyl ester, n-Butyl chloroformate
180170010 180170250 180171000
ACRO180170010EA 148 EUR InStock
ACRO180170010 ACRO180170250 ACRO180171000
Chloroformiate de butyle 98%
Chloroformiate de butyle
Formule: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Point d'ébullition: 142 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 1.06 g/cm³
Point d'éclair: 39 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000650
Numéro CAS: 592-34-7
EINECS: 209-750-5
ONU: 2743
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité