2-(4-Hydroxyphényl)ethanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
182500050 182500250
ACRO182500050EA 68 EUR InStock
ACRO182500050 ACRO182500250
2-(4-Hydroxyphényl)ethanol 98%
2-(4-Hydroxyphényl)ethanol
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 89…92 °C
Numéro MDL: MFCD00002902
Numéro CAS: 501-94-0
EINECS: 207-930-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥90 %
Identification Chlorides: passes test
UV Lambda max 525 nm
Absorbance scale 0.31 to 0.35 (A525/A351)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité