Trichloroacétate de sodium 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
184151000 184155000 184150025
ACRO184151000EA 26.4 EUR InStock
ACRO184151000 ACRO184155000 ACRO184150025
Trichloroacétate de sodium 97%
Trichloroacétate de sodium
Formule: C₂Cl₃NaO₂
MW: 185,37 g/mol
Point de fusion: >300 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064198
Numéro CAS: 650-51-1
EINECS: 211-479-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Loss on drying ≤1 %
Solubility (1 % in methanol) Clear colorless to yellow solution
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité