m-Phénétidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
186720250 186720050
ACRO186720250EA 121 EUR InStock
ACRO186720250 ACRO186720050
m-Phénétidine 98%
m-Phénétidine
Formule: C₈H₁₁NO
Point d'ébullition: 248 °C (1013 hPa)
Densité: 1.03 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007785
Numéro CAS: 621-33-0
EINECS: 210-680-2
ONU: 2311
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité