Iodotriméthylsilane 95-97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Trimethyliodosilane, Trimethylsilyl iodide
187490050 187490250 187491000 187492500
187490050.EA 47.2 EUR InStock
187490050. 187490250. 187491000. 187492500.
Iodotriméthylsilane 95-97% stabilisé
Iodotriméthylsilane
Formule: C₃H₉ISi
MW: 200,09 g/mol
Point d'ébullition: 106 °C (760 mmHg)
Point de fusion: ? 0 °C
Densité: 1.4 g/cm³
Point d'éclair: –31 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001028
Numéro CAS: 16029-98-4
EINECS: 240-171-0
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95 % (Ex I)
Stabilizer copper
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité