Tétrachloropalladate de dipotassium > 32,0% Pd
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Potassium tétrachloropalladate (II)
ACRO195120020EA 216 EUR InStock
ACRO195120020 ACRO195120100
Tétrachloropalladate de dipotassium > 32,0% Pd
Tétrachloropalladate de dipotassium
Formule: Cl₄K₂Pd
MW: 326,43 g/mol
Point de fusion: 105 °C
Densité: 2,67 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00011373
Numéro CAS: 10025-98-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green-brown to dark brown Crystalline powder or crystals
Assay ≥32.0 % (Pd)
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Gold (Au) ≤20 ppm
Iridium (Ir) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Platinum (Pt) ≤20 ppm
Rhodium (Rh) ≤20 ppm
Ruthenium (Ru) ≤20 ppm
Silicon (Si) ≤30 ppm
Silver (Ag) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité