Acide tétrafluoroborique 50% (p/p) dans l'eau
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
196700250 196705000 196700025
ACRO196700250EA 33.6 EUR InStock
ACRO196700250 ACRO196705000 ACRO196700025
Acide tétrafluoroborique 50% (p/p) dans l'eau
Acide tétrafluoroborique
Formule: HBF₄
Point de fusion: –90 °C
Densité: 1.41 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011345
Numéro CAS: 16872-11-0
EINECS: 240-898-3
ONU: 1775
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration with NaOH 48.0 to 51.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤500 ppm
Free acid ≤2.5 % (free boric acid)
Fluorosilicic acid ≤200 ppm (H2SiF6)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité