Allyltriméthylsilane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
196990100 196990500 196992500
ACRO196990100EA 66.7 EUR InStock
ACRO196990100 ACRO196990500 ACRO196992500
Allyltriméthylsilane 99%
Allyltriméthylsilane
Formule: H₂CCHCH₂Si(CH₃)₃
Point d'ébullition: 85 °C (760 mmHg)
Densité: 0.719 g/cm³
Point d'éclair: 7 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008635
Numéro CAS: 762-72-1
EINECS: 212-104-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité