Triméthylsilylcarbonitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Trimethylsilylcarbonitrile
199560050 199560250 199561000 199565000
ACRO199560050EA 52.1 EUR InStock
ACRO199560050 ACRO199560250 ACRO199561000 ACRO199565000
Triméthylsilylcarbonitrile 98%
Triméthylsilylcarbonitrile
Formule: C₄H₉NSi
MW: 99,21 g/mol
Point d'ébullition: 114 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 11 °C
Densité: 0.744 g/cm³
Point d'éclair: 1 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001765
Numéro CAS: 7677-24-9
EINECS: 231-657-3
ONU: 3384
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3900 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité