Vinyltriméthylsilane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
200330250 200331000
ACRO200330250EA 65.8 EUR InStock
ACRO200330250 ACRO200331000
Vinyltriméthylsilane 97%
Vinyltriméthylsilane
Formule: C₅H₁₂Si
Point d'ébullition: 55 °C (1013 hPa)
Densité: 0.68 g/cm³
Point d'éclair: –24 °C
Numéro MDL: MFCD00008606
Numéro CAS: 754-05-2
EINECS: 212-042-9
ONU: 1993
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3895 to 1.3915 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité