Tétrakis(triphénylphosphine)palladium (0) 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
202380010 202380050 202380250 202381000
202380010.EA 69.5 EUR InStock
202380010. 202380050. 202380250. 202381000.
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium (0) 99%
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium (0)
Formule: C₇₂H₆₀P₄Pd
Point de fusion: 103…107 °C (dec.)
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00010012
Numéro CAS: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 73.7 to 76.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité