5-Amino-4,6-dichloropyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
203250050 203250250
ACRO203250050EA 155 EUR InStock
ACRO203250050 ACRO203250250
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine 97%
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formule: C₄H₃Cl₂N₃
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 143…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006108
Numéro CAS: 5413-85-4
EINECS: 226-503-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 148 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité