Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Amino-2-méthylbutane 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Méthylbutylamine2-Méthyl-1-butylamine

ACRO205280050EA 108 EUR InStock
ACRO205280050
1-Amino-2-méthylbutane 98%
1-Amino-2-méthylbutane


Formule: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Point d'ébullition: 97 °C (1013 hPa)
Densité: 0,73 g/cm³
Point d'éclair: 3 °C
Numéro MDL: MFCD00008147
Numéro CAS: 96-15-1
ONU: 2733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4106 to 1.4126 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité